Etanoli absoluuttinen histologiaan, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
3406.5000EA 0 EUR
3406.5000 3406.9010
Etanoli absoluuttinen histologiaan, J.T. Baker®
Etanoli
Kaava: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Kiehumispiste: 78,3 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –117 °C
Tiheys: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003568
CAS-numero: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Testitulosten erittely
Assay min. 99.8 %
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001
Water (H2O) max. 0.2 %