Kalium-tert-butanolaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Potassium tert-butanolatePotassium tert-butylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04918.9025EA 0 EUR
8.04918.9025 8.04918.9015 8.04918.0250 8.04918.2500 8.04918.3700 8.04918.9010 8.04918.9000 8.04918.0100 8.04918.9053 8.04918.9050 8.04918.9999
Kalium-tert-butanolaatti syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Kalium-tert-butanolaatti
Kaava: C₄H₉KO
MW: 112,21 g/mol
Sulamispiste: 256…258 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012162
CAS-numero: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2921
ADR: 8 (4.1),I
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) Hydrolysis,(rigorous decomposition)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 220 °C (1 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.07 hPa (180 °C)
Density 0.978 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis
Ignition Point 360 °C