2-Propyylipentaanihappo
EDQMV0033000EA 282 EUR
EDQMV0033000
2-Propyylipentaanihappo
2-Propyylipentaanihappo
Kaava: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kiehumispiste: 220 °C (1013 hPa)
Tiheys: 0,905 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 111 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002672
CAS-numero: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049