Metyyli-tert-butyylieetteri 99.9%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: 2-Metoksi-2-metyylipropaaniMTBE
ACRO378720010EA 45.7 EUR
ACRO378720010 ACRO378720025 ACRO378720100
Metyyli-tert-butyylieetteri 99.9%, Extra Pure
Metyyli-tert-butyylieetteri
Kaava: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Kiehumispiste: 54…56 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –110 °C
Tiheys: 0,7404 g/cm³
Leimahduspiste: –28 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008812
CAS-numero: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06111
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤1 mg/100 ml
Impurity ≤0.05 % TBA content
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2