Metyyli-tert-butyylieetteri, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: 2-Metoksi-2-metyylipropaaniMTBE
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01984.1000EA 162 EUR
1.01984.1000
Metyyli-tert-butyylieetteri, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Metyyli-tert-butyylieetteri
Kaava: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Kiehumispiste: 55,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –108,6 °C
Tiheys: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –28 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008812
CAS-numero: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06111
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 42 g/L (20 °C)
Melting Point -108.6 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 55.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 268 hPa (20 °C)
Flash Point -28 °C
Explosion Limit 1.5 - 8.5%(V)
Density 0.74 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid