2-Metyyli-2-propanoli ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
20813.460EA 0 EUR
20813.460 20813.298
2-Metyyli-2-propanoli ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Metyyli-2-propanoli
Kaava: (CH₃)₃COH
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 82,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 25,3 °C
Tiheys: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 11 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004464
CAS-numero: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
REACH: 01-2119444321-51
Merck Index: 12,01577
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/89/2301289.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 23.5 - 26.5 °C
Evaporation residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.5 %