1-naftyylietikkahappo

Toimittaja: Molekula
Varoitus

MOLE35143629-100GEA 125 EUR
MOLE35143629-100G
1-naftyylietikkahappo
1-naftyylietikkahappo
Kaava: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Kiehumispiste: 352 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 129…131 °C
Tiheys: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004046
CAS-numero: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR