Akryyliamidi
Toimittaja: Molekula
Vaara
Synonyms: Prop-2-eeniamidi
MOLEM55966202EA 62.3 EUR
MOLEM55966202
Akryyliamidi
Akryyliamidi
Kaava: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Kiehumispiste: 232 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 84,5 °C
Tiheys: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 138 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008032
CAS-numero: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg