Metyylioleaatti, Technical Grade C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Toimittaja: Thermo Scientific
L02937.AKEA 53.7 EUR
L02937.AK L02937.AU
Metyylioleaatti, Technical Grade C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Metyylioleaatti
Kaava: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,49 g/mol
Kiehumispiste: 168…170 °C (2 mmHg)
Sulamispiste: –20 °C
Tiheys: 0,876
Leimahduspiste: 163 °C (325 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009578
CAS-numero: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965