Metyylioleaatti, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
75160-1MLEA 86.7 EUR
75160-1ML 75160-5ML
Metyylioleaatti, Supelco®
Metyylioleaatti
Kaava: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,49 g/mol
Kiehumispiste: ∼218,5 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –20 °C
Tiheys: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009578
CAS-numero: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965