4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A14954.06EA 80.2 EUR
A14954.06 A14954.14 A14954.22
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Kaava: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,601 g/mol
Sulamispiste: 186…188 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063311
CAS-numero: 20797-48-2