Kanelihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00235.9025EA 690 EUR
8.00235.9025 8.00235.0250 8.00235.1000 8.00235.9999 8.00235.0005
Kanelihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Kanelihappo
Kaava: C₉H₈O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004369
CAS-numero: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 0.4 g/l (20°C)
Melting Point 132 - 136 °C
Molar Mass 500 kg/m3
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 300 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)
Flash Point 160 °C
Density 1.25 g/cm3 (4 °C)
pH 3 - 4 (0.4 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C9H8O2
Chemical Formula C6H5CH=CHCOOH