4'-Nitrokanelihappo syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18563.0025EA 99.8 EUR
8.18563.0025 8.18563.9999
4'-Nitrokanelihappo syntetiikkaan
4'-Nitrokanelihappo
Kaava: C₉H₇NO₄
MW: 193,15
CAS-numero: 882-06-4
EINECS: 212-924-3
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 288 - 291 °C
Molar Mass 193.15 g/mol
Synonyms trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
Hill Formula C9H7NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH