3-Metoksikanelihappo predominantly trans ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10723.22EA 556 EUR
A10723.22 A10723.06 A10723.14
3-Metoksikanelihappo predominantly trans ≥98%
3-Metoksikanelihappo
Kaava: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Sulamispiste: 117…121 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004386
CAS-numero: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5