4-Metoksikanelihappo
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE40437235-100GEA 125 EUR
MOLE40437235-100G
4-Metoksikanelihappo
4-Metoksikanelihappo
Kaava: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
MDL numero: MFCD00004398
CAS-numero: 830-09-1
EINECS: 212-594-0