3-hydroksi-4-metoksikanelihappo predominantly trans ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10482.06EA 278 EUR
A10482.06 A10482.03
3-hydroksi-4-metoksikanelihappo predominantly trans ≥98%
3-hydroksi-4-metoksikanelihappo
Kaava: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Sulamispiste: ∼ 231 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004391
CAS-numero: 537-73-5
EINECS: 208-676-0