Ferulic acid methyl ester ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
B22657.04EA 117 EUR
B22657.04 B22657.09 ABCRAB132030.0010
Ferulic acid methyl ester ≥99%
Ferulic acid methyl ester
Kaava: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,22
Sulamispiste: 62…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017208
CAS-numero: 2309-07-1