4-hydroksi-3-metoksisinnelihappo (ferulihappo) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22070.0100EA 176 EUR
8.22070.0100 8.22070.0025 8.22070.9999
4-hydroksi-3-metoksisinnelihappo (ferulihappo) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
4-hydroksi-3-metoksisinnelihappo (ferulihappo)
Kaava: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,18 g/mol
MDL numero: MFCD00004400
CAS-numero: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Synonyms Ferulic acid
Hill Formula C10H10O4
Chemical Formula 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH