2-Hydroksikanelihappo
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE49871841-100GEA 0 EUR
MOLE49871841-100G
2-Hydroksikanelihappo
2-Hydroksikanelihappo
Kaava: C₉H₈O₃
MDL numero: MFCD00004379
CAS-numero: 614-60-8
EINECS: 210-386-4