3-Hydroksikanelihappo
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE21455098-100GEA 0 EUR
MOLE21455098-100G
3-Hydroksikanelihappo
3-Hydroksikanelihappo
Kaava: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
MDL numero: MFCD00004390
CAS-numero: 588-30-7
EINECS: 209-615-0