2-Fluorocinnamic acid predominantly trans 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15303.06EA 125 EUR
A15303.06 A15303.14
2-Fluorocinnamic acid predominantly trans 98%
2-Fluorocinnamic acid
Kaava: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Sulamispiste: 179…183 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004370
CAS-numero: 451-69-4
EINECS: 207-195-3