2-Butynoic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO308060050EA 173 EUR
ACRO308060050 ACRO308060010
2-Butynoic acid 98%
2-Butynoic acid
Kaava: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Kiehumispiste: 203 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 74…78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004363
CAS-numero: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %