2-Butynoic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A15542.03EA 122 EUR
A15542.03 A15542.14 A15542.06
2-Butynoic acid ≥98%
2-Butynoic acid
Kaava: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Kiehumispiste: 200…203 °C
Sulamispiste: 75…79 °C
Tiheys: 0,964
MDL numero: MFCD00004363
CAS-numero: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II