2-Octynoic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B21957.06EA 297 EUR
B21957.06 B21957.22 B21957.14
2-Octynoic acid ≥98%
2-Octynoic acid
Kaava: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Kiehumispiste: 148…149 °C (19 mmHg)
Sulamispiste: 5 °C
Tiheys: 0,961
Leimahduspiste: 101 °C (214 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004364
CAS-numero: 5663-96-7
EINECS: 227-121-3
UN: 3265
ADR: 8,II