9-Oktadekyynihappo ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L01294.03EA 108 EUR
L01294.03 L01294.06
9-Oktadekyynihappo ≥98%
9-Oktadekyynihappo
Kaava: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Kiehumispiste: 189…190 °C (2 mmHg)
Sulamispiste: 43…47 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014386
CAS-numero: 506-24-1
EINECS: 208-030-8