2-Hexyn-1-ol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13339.14EA 570 EUR
A13339.14 A13339.06 A13339.09
2-Hexyn-1-ol ≥97%
2-Hexyn-1-ol
Kaava: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kiehumispiste: 167 °C
Tiheys: 0,897
Leimahduspiste: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039540
CAS-numero: 764-60-3
EINECS: 212-128-6