10-Undekyn-1-oli 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
L11807.03EA 105 EUR
L11807.03 L11807.06
10-Undekyn-1-oli 96%
10-Undekyn-1-oli
Kaava: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Kiehumispiste: 110…111 °C (4 mmHg)
Tiheys: 0,873
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041675
CAS-numero: 2774-84-7