5-Hexyn-3-ol ≥98%
Varoitus
L05437.03EA 57 EUR
L05437.03
5-Hexyn-3-ol ≥98%
5-Hexyn-3-ol
Kaava: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kiehumispiste: 58…59 °C (25 mmHg)
Tiheys: 0,903
Leimahduspiste: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041593
CAS-numero: 19780-84-8
EINECS: 243-304-0
UN: 1987
ADR: 3,III