N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) 99%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO127630010EA 56.9 EUR
ACRO127630010 ACRO127630250 ACRO127630025 TICI12763-0250
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) 99%, Extra Pure
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP)
Kaava: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Kiehumispiste: 202 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –24 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³
Leimahduspiste: 91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003193
CAS-numero: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 12,06197
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.02 to 1.04