N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP), extra dry 99.5%, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
326931000.EA 93.4 EUR
326931000. 326930010. 326930025.
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP), extra dry 99.5%, AcroSeal™
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP)
Kaava: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Kiehumispiste: 202 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –24 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³
Leimahduspiste: 91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003193
CAS-numero: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 12,06197
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA