N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) 99.5% HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO368450025EA 328 EUR
ACRO368450025 ACRO368450010 ACRO368451000
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) 99.5% HPLC-analytiikkaan
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP)
Kaava: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Kiehumispiste: 202 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –24 °C
Tiheys: 1,03 g/cm³
Leimahduspiste: 91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003193
CAS-numero: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 12,06197
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 285 nm A: ≤1.0
UV at 300 nm A: ≤0.50
UV at 320 nm A: ≤0.10
UV at 340 nm A: ≤0.01
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA