4-Metyylimorfoliini syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05894.9025 8.05894.0250
8.05894.9025EA 957 EUR
8.05894.9025 MERC8.05894.0250
4-Metyylimorfoliini syntetiikkaan
4-Metyylimorfoliini
Kaava: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kiehumispiste: 115 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –66 °C
Tiheys: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006175
CAS-numero: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 (8),II