1,4-naftokinoni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06215.0250EA 81.8 EUR
8.06215.9100 8.06215.0250 8.06215.9025 8.06215.1000 8.06215.9999 8.06215.0005
1,4-naftokinoni syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
1,4-naftokinoni
Kaava: C₁₀H₆O₂
MW: 158,16 g/mol
Kiehumispiste: 298 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 124 °C
Tiheys: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 141 °C
MDL numero: MFCD00001676
CAS-numero: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 12,06482
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 0.09 g/l (25 °C)
Melting Point 120 - 125 °C (sublimed)
Molar Mass 158.16 g/mol
Vapor Pressure 0.026 hPa (50 °C)
Flash Point 141 °C
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)