2-Metoksifenyyliboronihappo
Toimittaja: Molekula
MOLE24085771-1GEA 0 EUR
MOLE24085771-1G
2-Metoksifenyyliboronihappo
2-Metoksifenyyliboronihappo
Kaava: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Sulamispiste: 165 °C
MDL numero: MFCD00236047
CAS-numero: 5720-06-9