4-Metoksifenyyliboronihappo 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO309480010EA 53.6 EUR
ACRO309480010 ACRO309480250 ACRO309480050
4-Metoksifenyyliboronihappo 97%
4-Metoksifenyyliboronihappo
Kaava: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Sulamispiste: 208…210 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039139
CAS-numero: 5720-07-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %