4-Bromobenzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24348.18EA 579 EUR
B24348.18 B24348.09 B24348.04
4-Bromobenzamide ≥97%
4-Bromobenzamide
Kaava: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Kiehumispiste: 328 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 190…193 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007991
CAS-numero: 698-67-9
EINECS: 211-817-9