Ethyl-2-bromobenzoate
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBRDP00160EAEA 0 EUR
MAYBRDP00160EA MAYBRDP00160.1 MAYBRDP00160EE
Ethyl-2-bromobenzoate
Ethyl-2-bromobenzoate
Kaava: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kiehumispiste: 265 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,441 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00015443
CAS-numero: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3