4-Bromitioanisoli 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO188190250EA 64.9 EUR
ACRO188190250 ACRO188190050 ACRO188191000
4-Bromitioanisoli 97%
4-Bromitioanisoli
Kaava: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Kiehumispiste: 242 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 35…40 °C
Leimahduspiste: >110 °C
MDL numero: MFCD00000102
CAS-numero: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %