2,6-Diklooribentsamidi 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO161690250EA 34.6 EUR
ACRO161690250 ACRO161691000
2,6-Diklooribentsamidi 97%
2,6-Diklooribentsamidi
Kaava: C₇H₅Cl₂NO
Kiehumispiste: 335 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 196…201 °C
MDL numero: MFCD00007975
CAS-numero: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
GC ≥96 %