5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE52004574-500GEA 0 EUR
MOLE52004574-500G
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Kaava: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
MDL numero: MFCD00017546
CAS-numero: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7