  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
1  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (B23849.03)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride ≥96%
UOM:  1 * 1 g