3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L20166.06EA 173 EUR
L20166.06 L20166.14 L20166.03
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride ≥98%
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Kaava: C₇Cl₂F₄O
MW: 246,98 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03001175
CAS-numero: 292621-58-0
UN: 3265
ADR: 8,II