4-Kloorifenyyli-isosyanaatti 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO166561000EA 35.1 EUR
ACRO166561000 ACRO166560250 ACRO166565000
4-Kloorifenyyli-isosyanaatti 98%
4-Kloorifenyyli-isosyanaatti
Kaava: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Kiehumispiste: 203…204 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 29…31 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³
Leimahduspiste: 90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002024
CAS-numero: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Crystalline solid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 31 °C
GC ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm