2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
MAYBSB01698.1EA 0 EUR
MAYBSB01698.1 MAYBSB01698.50 MAYBSB01698EA
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Kaava: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Kiehumispiste: 145…147 °C (15 mmHg)
Tiheys: 1,425 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00041054
CAS-numero: 3386-42-3
UN: 3334
ADR: 9,