Pentakloorifenoli, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
48555-UEA 199 EUR
48555-U
Pentakloorifenoli, Supelco®
Pentakloorifenoli
Kaava: C₆HCl₅O
MW: 266,34 g/mol
Kiehumispiste: 310 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 188 °C
Tiheys: 1,98 g/cm³ (20 °C)
CAS-numero: 87-86-5
EINECS: 201-778-6
UN: 3155
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07242