4-Hydroksibentshydratsidi
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE52538646-100GEA 0 EUR
MOLE52538646-100G
4-Hydroksibentshydratsidi
4-Hydroksibentshydratsidi
Kaava: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kiehumispiste: 370 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 266…269 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007605
CAS-numero: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5