Etyylisalisylaatti 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO150490010EA 72.5 EUR
ACRO150490010 ACRO150490250 ACRO150490050 ACRO150492500
Etyylisalisylaatti 99+%
Etyylisalisylaatti
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kiehumispiste: 234 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 2…3 °C
Tiheys: 1,128 g/cm³
Leimahduspiste: 107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002215
CAS-numero: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g