Natriumsalisylaatti

Varoitus

EDQMS0800000EA 282 EUR
EDQMS0800000
Natriumsalisylaatti
Natriumsalisylaatti
Kaava: HOC₆H₄COONa
MW: 160,10 g/mol
Sulamispiste: 200 °C
Tiheys: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002440
CAS-numero: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR