Tiomersaali

Vaara

EDQMY0000109EA 282 EUR
EDQMY0000109
Tiomersaali
Tiomersaali
Kaava: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
MW: 404,82 g/mol
Sulamispiste: 232…233 °C
Leimahduspiste: 250 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013062
CAS-numero: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/11/2297211.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR