Kaliumvetyftalaatti, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04874.0250EA 124 EUR
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050 1.04874.9012
Kaliumvetyftalaatti, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Kaliumvetyftalaatti
Kaava: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Sulamispiste: 295…300 °C
Tiheys: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013070
CAS-numero: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 12,07773
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 300 °C
Molar Mass 204.22 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.636 g/cm3
pH 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)